Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm autosampler skalflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Naturlig
Material:
Borsilikatglas
Kiselglas
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- Välj mellan borosilikatglas eller polypropen
- Snäpppluggsstängning finns i lågdensitetspolyeten
Beställningsinfo
Accepterar 12 mm snäpppluggsförslutningar; se Katt. nr 03-344-87 för detaljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Förslutningstyp | Plugg |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Stängningsstorlek | 12 mm |