Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm autosampler skalflaskor
Produktkod. 12403651 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Naturlig
Material:
Borsilikatglas
Kiselglas
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12403651
Brand: DWK Life Sciences 225124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i klart och bärnstensfärgat borosilikatglas och naturlig polypropen. Flaskor och snäppproppar kan köpas separat. Kåporna med snäppplugg av polyeten har en topp med stjärnskott för enklare nålpenetration.
  • Välj mellan borosilikatglas eller polypropen
  • Snäpppluggsstängning finns i lågdensitetspolyeten
Beställningsinfo
Accepterar 12 mm snäpppluggsförslutningar; se Katt. nr 03-344-87 för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 2 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Förslutningstyp Plugg
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 1000 Cs.
Stängningsstorlek 12 mm