Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Bekvämlighetspaket med 11 mm crimpfinish och genomskinlig flaska med lapp Produktkod.: 12464931
Beräknad leverans: 17-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    1063.36 SEK / Paket med 100
    Spara 51.64 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Bekvämlighetspaket med 11 mm crimpfinish och genomskinlig flaska med lapp
Código de producto. 12464931 Tienda Wheaton Science Products Productos
Blått, PTFE, silikon, PTFE, Paket med 100
Click to view available options
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Septum:
PTFE, Gummi
PTFE, silikon
PTFE, silikon, PTFE
Tamaño de la unidad:
Paket med 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Produktkod. 12464931
Brand: DWK Life Sciences W2251740304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    1063.36 SEK / Paket med 100
    Spara 51.64 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-02-2026
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Wheaton E-Z Flaskorna har en 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som autosamplern minskar. Skrivplåster möjliggör identifiering av nålskador.
  • Tillverkad av certifierat klart borosilikatglas av typ I
  • Skrivlapp
  • Flaskor är förpackade 100 per hyllförpackning och 10 förpackningar per låda
  • 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Stängningsfärg Blått
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Septum PTFE, silikon, PTFE
För användning med (applikation) För kromatografi
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Bekvämlighetspaket med 11 mm crimpfinish och genomskinlig flaska med lapp >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado