Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Bekvämlighetspaket med 11 mm crimpfinish och genomskinlig flaska med lapp Produktkod.: 12494921
Beräknad leverans: 27-01-2026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Bekvämlighetspaket med 11 mm crimpfinish och genomskinlig flaska med lapp
Produktkod. 12494921 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Grön, PTFE, Gummi, Paket med 100
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Septum:
PTFE, Gummi
PTFE, silikon
PTFE, silikon, PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12494921
Brand: DWK Life Sciences W2251740107
Bara null kvar
Beräknad leverans: 27-01-2026
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Wheaton E-Z Flaskorna har en 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som autosamplern minskar. Skrivplåster möjliggör identifiering av nålskador.
  • Tillverkad av certifierat klart borosilikatglas av typ I
  • Skrivlapp
  • Flaskor är förpackade 100 per hyllförpackning och 10 förpackningar per låda
  • 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Grön
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Septum PTFE, Gummi
För användning med (applikation) För kromatografi
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Bekvämlighetspaket med 11 mm crimpfinish och genomskinlig flaska med lapp >