Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm glas-/plastflaskor med 0,1 ml insats med begränsad volym
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap/Crimp
Stängningsstorlek:
11 mm
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Begränsad volym, glas/plastflaskor
- 0,1mL Begränsad volym Typ 1 borosilikatglasinsats
- Flaskor med inre kärna av glas kombinerar borosilikatglas av typ I med ytterskal av termoplastisk polymer
- Glas är endast kontakt mellan prov och tätning
- Polymer ger utmärkt dimensionell toleranstillförlitlighet för kapsling och instrumentering och förhindrar brott
- Konisk insida säkerställer maximal hämtning av innehållet utan krångel med att använda löstagbara insatser
- Skruvfinish (8-425)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Glas, Plast |
| Volym (metrisk) | 0.1 mL |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Inkluderar | 0,1 ml glasinsats |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 100 Cs. |
| Stängningsstorlek | 8-425 |