Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm glas-/plastflaskor med 0,1 ml insats med begränsad volym
Produktkod. 12413671 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap/Crimp
Stängningsstorlek:
11 mm
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12413671
Brand: DWK Life Sciences 225200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Begränsad volym, glas/plastflaskor
  • 0,1mL Begränsad volym Typ 1 borosilikatglasinsats
  • Flaskor med inre kärna av glas kombinerar borosilikatglas av typ I med ytterskal av termoplastisk polymer
  • Glas är endast kontakt mellan prov och tätning
  • Polymer ger utmärkt dimensionell toleranstillförlitlighet för kapsling och instrumentering och förhindrar brott
  • Konisk insida säkerställer maximal hämtning av innehållet utan krångel med att använda löstagbara insatser
  • Skruvfinish (8-425)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas, Plast
Volym (metrisk) 0.1 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Inkluderar 0,1 ml glasinsats
nr per ärende 100
Förslutningstyp Snap/Crimp
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm