Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm glas-/plastflaskor med 0,1 ml insats med begränsad volym
Produktkod. 12644793 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Skruvlock
Snap/Crimp
Stängningsstorlek:
11 mm
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12644793
Brand: DWK Life Sciences 225205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Begränsad volym, glas/plastflaskor
  • 0,1mL Begränsad volym Typ 1 borosilikatglasinsats
  • Flaskor med inre kärna av glas kombinerar borosilikatglas av typ I med ytterskal av termoplastisk polymer
  • Glas är endast kontakt mellan prov och tätning
  • Polymer ger utmärkt dimensionell toleranstillförlitlighet för kapsling och instrumentering och förhindrar brott
  • Konisk insida säkerställer maximal hämtning av innehållet utan krångel med att använda löstagbara insatser
  • Skruvfinish (8-425)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas, Plast
Volym (metrisk) 0.1 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Inkluderar 0,1 ml glasinsats
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 8-425