Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm polypropenflaskor med insats för begränsad volym
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Innehåller
Endast injektionsflaskor. Kepsar säljs separat (se 240206, W240406).
- 0,30 ml volym
- Erbjuder god kemikaliebeständighet
- Konisk insida eliminerar tidskrävande montering av flaskor och insatser med begränsad volym
- Designad för maximal hämtning av innehåll
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 0.3 mL |
| För användning med (applikation) | För maximal hämtning av innehåll |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Inkluderar | Insats med begränsad volym |
| Trådstil | 8-425 |
| Förslutningstyp | Skruvlock, 8-425 |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Stängningsstorlek | 11 mm |
| Visa mer |