Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm Vial Convenience Pack med ABC™ 9 mm skruvgänga finish och bärnstensfärgad flaska
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Svart
Förslits:
Ja
Nej
Färg (sigill):
Gult
Röd/Vit
Röd/Vit/Röd
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 tum) flaska
- ABC 9 mm (0,35 tum) skruvgänga finish
- Färg: Amber
- Kapacitet: 1,8 ml (0,06 oz.)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Svart |
| Material (liner) | PTFE/silikon |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| För användning med (applikation) | För GC/MS-applikationer |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |