Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm Vial Convenience Pack med ABC™ 9 mm skruvgänga finish och bärnstensfärgad flaska
Produktkod. 12494851 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Svart
Förslits:
Ja
Nej
Färg (sigill):
Gult
Röd/Vit
Röd/Vit/Röd
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12494851
Brand: DWK Life Sciences W2251520201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har PTFE/silikonfoder
  • 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 tum) flaska
  • ABC 9 mm (0,35 tum) skruvgänga finish
  • Färg: Amber
  • Kapacitet: 1,8 ml (0,06 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Gult
Material (liner) PTFE/silikon
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Förslits Nej
Volym (metrisk) 1.8 mL
För användning med (applikation) För GC/MS-applikationer
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm