Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm glasautoprovtagningsflaskor
Produktkod. 12423651 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12423651 Bärnsten Paket med 1000
12413651 Klart Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12423651 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 225127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av typ I borosilikatglas.
  • Stängningsstil: Plugg
  • Lock/stängningsstorlek: 15 mm (0,59 tum)
  • Flaska/flaska stil: kromatografi
  • Kapacitet: 4 ml (0,14 oz)
Notera: Plugglock säljs separat; se Snap Plug Caps, 242815.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 mL
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Volym (engelska) 0,14 oz.
Förslutningstyp Plugg
Kvantitet 1000 Cs.
Stängningsstorlek 15 mm
Höjd (metrisk) 45 mm