Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm polypropen autosamplerflaskor
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Stängningsstil: Snap Cap
- Lock/stängningsstorlek: 15 mm (0,59 tum)
- Flaska/flaska stil: kromatografi
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| Höjd (engelska) | 1,77 tum. |
| Volym (engelska) | 0,14 oz. |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Stängningsstorlek | 15 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |