Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm skruv-topflaskor
Produktkod. 12472741 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12472741
Brand: DWK Life Sciences 22479401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials är designade främst för användning i vattnet WISP™ 48-positions och andra autosamplare. Flaskorna är tillverkade av borosilikatglas av typ I och förpackade i krympförpackade brickor med 100 st för bekvämlighet och renhet
  • Tillverkad av klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
  • Insatser med begränsad volym finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 4 mL
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 45 mm
Kvantitet 1000 Cs.
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Ja