Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm skruv-topflaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
- Insatser med begränsad volym finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Höjd (engelska) | 1,77 tum. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Stängningsstorlek | 13-425 |
| Markeringspunkt | Nej |