Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm skruv-topflaskor
Produktkod. 12492741 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Markeringspunkt unitSize
12492741 Bärnsten Ja Paket med 1000
12482741 Bärnsten Nej Paket med 1000
12472741 Klart Ja Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12492741 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 22479501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials är designade främst för användning i vattnet WISP™ 48-positions och andra autosamplare. Flaskorna är tillverkade av borosilikatglas av typ I och förpackade i krympförpackade brickor med 100 st för bekvämlighet och renhet
  • Tillverkad av klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
  • Insatser med begränsad volym finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 4 mL
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 1000 Cs.
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 45 mm