Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor
Produktkod. 11738839 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Linerless
Metallfolie/massa
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Stängningsmaterial Förpackningsstorlek
11738839 Linerless Polyeten Paket med 500
10418721 Skummad polyeten Polypropen Paket med 500
10264472 Metallfolie/massa Polypropen Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11738839 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4291.65 SEK
    3626.92 SEK / Paket med 500
    Save 664.73 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Upprätthåll tätningarnas integritet med en mängd olika lockfoder. Wheaton™ Liquid Scintillation Vials är tillverkade av styv men ändå flexibel HDPE-plast.
  • Skummade polyetenfoder som är motståndskraftiga mot syror, alkalier, lösningsmedel, alkohol, oljor, hushållskosmetika och vattenhaltiga produkter
  • Metallfolie/massafoder som är motståndskraftiga mot kolväten, oljor, ketoner och alkoholer
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (27 x 61 mm) med lock. Minsta hals-ID, 0,5 tum. (12,3 mm). Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor. Förpackade med lock eller kapslar förpackade separat. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
Specifikationer
Material (liner) Linerless
Diameter (engelska) Innerhals 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 1,06 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 12.7 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material HDPE
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 20 mL
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Volym (engelska) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska