Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Flytande scintillationsflaskor, med påsatta lock
Produktkod. p-4367469 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Linerless
Metallfolie/kork
Metallfolie/massa
Polyeten
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Urea
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10515693
Brand: DWK Life Sciences 986730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För optimal prestanda i laboratoriet. Wheaton™ 20 ml PET Vätskescintillationsflaskor med påsatta lock ger låg permeabilitet för lösningsmedel och minimala bakgrundsvärden.
  • Klarhet av glas med säkerhet av plast
  • Flaskan kan förbrännas; ingen skadlig gas genereras
  • Flaskor erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning
Beställningsinfo
Vit. Förpackad i verktygsbrickor med varje avdelad bricka som rymmer 100 flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Skummad polyeten
Diameter (engelska) Yttre 1,06 tum
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material PET
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning, flaskor kan förbrännas säkert, ingen skadlig gas genereras
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Kvantitet 500/Cs.