Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Flytande scintillationsflaskor, med separata lock
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Unit Size:
Paket med 1000
Description
- Klarhet av glas med säkerhet av plast
- Flaskan kan förbrännas; ingen skadlig gas genereras
- Flaskor erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning
Order Info
Vit. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
Specifications
Specifications
| Material (liner) | Metallfolie/kork |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,06 tum |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | PET |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning, flaskor kan förbrännas säkert, ingen skadlig gas genereras |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Förpackningstyp | Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda |
| Volym (engelska) | 0,67 oz. |
| Show More |