Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml PET Flytande scintillationsflaskor, med separata lock
Produktkod. p-4909441 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12407361
Brand: DWK Life Sciences 986742
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Erbjud låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsmängd
  • Klarhet av glas med säkerhet av plast
  • Flaskan kan förbrännas; ingen skadlig gas genereras
  • Flaskor erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning
Beställningsinfo
Vit. Kartonger med 1000 injektionsflaskor är förpackade i en enda plastpåse med lock i en separat påse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Metallfolie/kork
Diameter (engelska) Yttre 1,06 tum
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material PET
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning, flaskor kan förbrännas säkert, ingen skadlig gas genereras
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm