Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenheter och tillbehör
Produktkod. 12451571 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Filtreringsenhet
Filtreringskolv
Fritted Glas Base
Silikonpropp nr 5
Tratt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12451571
Brand: DWK Life Sciences 419325
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från ett brett utbud av filtreringsenheter och tillbehör för att passa dina applikationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
För användning med (utrustning) 25 mm filtreringsenhet
Porstorlek 40 till 60μ m
För användning med (applikation) Analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering, allmän filtrering
Inkluderar En stödbas av frittat glas μmed grov porositet (40 till 60 m), 15 ml graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma, en nr 5 silikonpropp, anslutning för 0,25 tum. ID-slang
nr per ärende 1 fall
Typ Filtreringsenhet