Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenheter och tillbehör
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Filtreringsenhet
Filtreringskolv
Fritted Glas Base
Silikonpropp nr 5
Tratt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A |
| För användning med (utrustning) | 25 mm filtreringsenhet |
| Material | Glas |
| För användning med (applikation) | För att hantera små volymer vätskor för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering |
| nr per ärende | 1 fall |
| Typ | Tratt |
| Volym (metrisk) | 15 mL |