Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenheter och tillbehör
Produktkod. 12481571 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Filtreringsenhet
Filtreringskolv
Fritted Glas Base
Silikonpropp nr 5
Tratt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12481571
Brand: DWK Life Sciences 419332
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från ett brett utbud av filtreringsenheter och tillbehör för att passa dina applikationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
För användning med (utrustning) 25 mm filtreringsenhet
Material Glas
Porstorlek 40 till 60μ m
nr per ärende 1 fall
Typ Fritted Glas Base