Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenheter och tillbehör
Produktkod. 12487121 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Filtreringsenhet
Filtreringskolv
Fritted Glas Base
Silikonpropp nr 5
Tratt
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12487121
Brand: DWK Life Sciences 635229
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj från ett brett utbud av filtreringsenheter och tillbehör för att passa dina applikationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
Kontakter 0,25 tum slang
För användning med (utrustning) 25 mm filtreringsenhet
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
Graderad Ja
nr per ärende 1 fall
Typ Filtreringskolv
Volym (metrisk) 125 mL