Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 25 mm filtreringsenhet med stoppkoppling nr 5 med stöd av rostfritt stål
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material:
Borsilikatglas
PTFE
Typ:
Filtreringsenhet
Stödskärmspackning
nr per ärende:
1/Cs.
6/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Innehåller
- 316 rostfritt stålstöd med 120 mesh skärm
- PTFE stödskärmspackning
- Stödsockel i glas
- 15 ml graderad tratt
- Anodiserad aluminiumklämma
- Nr 5 silikonpropp
- För filtrering av viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat
- Glaskomponenter tillverkade av lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 25 mm filtreringsenhet |
| Material | PTFE |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Typ | Stödskärmspackning |