Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Streckkod botteninsats
Produktkod. p-3978666 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 12379959
Brand: DWK Life Sciences W2246210303
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Wheaton CryoELITE™ Fristående kryogena flaskor
  • Gör providentifiering och spårbarhet tillförlitlig och bekväm
  • Streckkodsinsättning manuellt presspassar in i botten av flaskan
  • Datamatris läsbar med standard scanningshårdvara
  • Tillverkad av samma kryogena strålningskvalitet, ny polypropen som flaskan, vilket säkerställer enhetlig termisk expansion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kvantitet 500/Cs.