Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 30-skjutsställ
Produktkod. 12676756 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Glidkapacitet:
30
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Glidkapacitet Förpackningsstorlek
12676756 30 Paket med 3
1 options
Produktkod. 12676756 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 900234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3244.50 SEK
    2891.52 SEK / Paket med 3
    Save 352.98 SEK
    10% Av
I lager
Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Glidkapacitet 30
Förslutningstyp Med gångjärn
Djup (engelska) 2,75 tum
Djup (metriskt) 7 cm
Mått (L x B) 4,64 x 3,46 tum. (11,8 x 8,8 cm)
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Längd (engelska) 4,64 tum.
Längd (metrisk) 11.8 cm
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 3,46 tum.
Bredd (metrisk) 8.8 cm