Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ 36-positioners rack för 23,1 mm Open ID
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Kan enkelt rengöras i en automatisk tvättmaskin eller autoklaveras
- Tillverkad av polypropen
- Storleken på stället beror på flaskans överdiameter
- Lätta att rengöra och autoklaverbara
- Alfanumerisk indexering anges på rack
- Ställningarna är stadiga och staplingsbara, även när flaskorna är på plats
- Varje brunn har en öppning i botten för att underlätta dränering.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Flaskor |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 36 |
| Form | Vertikal |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 6, 10, 20 ml 23 mm OD Headspace-flaskor |
| Mått (L x B x H) | 12,6 x 3,5 x 1,12 tum. (32,2 x 9,1 x 2,8 cm) |
| Visa mer |