Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet och tillbehör
Produktkod. 11561315 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Bas
Filtreringsenhet
Stödskärmspackning
Tratt
Material:
Borsilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-belagt glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11561315
Brand: DWK Life Sciences 419347
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att filtrera viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat. Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet och tillbehör är tillverkade av material av högsta kvalitet.
  • Inkluderar 300 ml graderad tratt
  • Inkluderar PTFE-stödskärmspackning
  • Inkluderar anodiserad klämma och en nr 8 silikonpropp
  • Inkluderar ett stöd i 316 rostfritt stål med 120 mesh skärm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE-belagt glas
Porstorlek 40 till 60μ m
För användning med (applikation) Allmän filtrering, analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
Inkluderar Fritterad glasstödbas, graderad tratt (300 mL), klämma, nr 8 propp
Antal per förpackning 1 st.
Typ Filtreringsenhet
Volym (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) 47 mm