Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet och tillbehör
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Bas
Filtreringsenhet
Stödskärmspackning
Tratt
Material:
Borsilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-belagt glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Designad för att filtrera viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat. Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet och tillbehör är tillverkade av material av högsta kvalitet.
- Inkluderar 300 ml graderad tratt
- Inkluderar PTFE-stödskärmspackning
- Inkluderar anodiserad klämma och en nr 8 silikonpropp
- Inkluderar ett stöd i 316 rostfritt stål med 120 mesh skärm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP typ I, ASTM E 438 typ I, klass A |
| För användning med (utrustning) | Filtreringsenhet (47 mm) |
| Material | Glas |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Typ | Bas |