Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet och tillbehör
Produktkod. 12431581 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Bas
Filtreringsenhet
Stödskärmspackning
Tratt
Material:
Borsilikatglas
Glas
PTFE
PTFE-belagt glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12431581
Brand: DWK Life Sciences 419374
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att filtrera viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat. Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet och tillbehör är tillverkade av material av högsta kvalitet.
  • Inkluderar 300 ml graderad tratt
  • Inkluderar PTFE-stödskärmspackning
  • Inkluderar anodiserad klämma och en nr 8 silikonpropp
  • Inkluderar ett stöd i 316 rostfritt stål med 120 mesh skärm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
För användning med (utrustning) Filtreringsenhet (47 mm)
Material PTFE-belagt glas
För användning med (applikation) Förhindrar att filtret fäster på de slipade glasytorna
Antal per förpackning 1 st.
Typ Tratt
Volym (metrisk) 300 mL