Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Stöd för frittat glas för 47 mm filtreringsenheter med nr. 8 stoppanslutningar
Produktkod. 11581315 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Friterad stödbas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11581315
Brand: DWK Life Sciences 419352
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för allmän filtrering. Wheaton™ Stöd för frittat glas för 47 mm filtreringsenheter med nr 8 stoppanslutningar är tillverkade av Wheaton™ 33 lågutdragbart borosilikatglas.
  • Glas överensstämmer med ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Inkluderar en stödbas i frittat glas μmed grov porositet (40-60 m).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
För användning med (utrustning) Filtreringsenhet (47 mm)
Material Glas
nr per ärende 1 fall
Typ Friterad stödbas