Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet med standard konisk anslutning och stöd av frittat glas
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Enheterna har en #2 slanganslutning för 1/4 tum. (6 mm) ID flexibel slang
- Droppspetsen på de stödjande baserna sträcker sig under slanganslutningen och förhindrar att filtrat kommer in i vakuumledningen
- Slipad glasanslutning eliminerar ftalatkontamination som kan uppstå från silikon- eller neoprenproppar
- Stöd av frittat glas inkluderar en stödbas av frittat μglas med grov porositet (4-60 m), graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma och 1L filterkolv
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A |
| Kontakter | Slang |
| Disponibel | Reusable |
| Material | Glas |
| Porstorlek | 40 till 60μ m |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Rutinfiltrering av organiska lösningsmedel, frätande vätskor, avlägsnande av partiklar från HPLC-lösningsmedel, allmän filtrering |
| Inkluderar | En stödbas i frittat glas med grov porositet, graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma, 1 L filterkolv |
| nr per ärende | Låda med 1 |
| Typ | Filtreringsenhet |
| Visa mer |