Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Friterad glasstödbas för användning med WHEATON™ 47 mm filtreringsenhet
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Stödbas för fritterat glas för Wheaton 47 mm vakuumfilterhållare
- Tillverkat av Wheaton 33 lågutvinnbara borosilikatglas som USP uppfyller Typ I och ASTM E-438 Typ I, klass A-krav
- Grovporositetsfritterat glas (40 till 60 μm porstorlek)
- 40/35 standardkonisk [ST anslutning ] ledanslutning
- Rekommenderas för rutinfiltrering av frätande vätskor och borttagning av partiklar från HPLC-lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | Låda med 1 |
| Typ | Friterad stödbas |
| För användning med (utrustning) | Filtreringsenhet (47 mm) |