Beskrivning
- För filtrering av viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat
- Glaskomponenter tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- Kolvar har slanganslutning nr 2 för 0,25 tum. (6 mm) ID-slang
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Filtreringsenhet (47 mm) |
| Material | Anodiserad aluminium |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Typ | Anodiserad aluminiumklämma |