Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet
Produktkod. 11758799 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Inkluderar:
Ett stöd av rostfritt stål med 120 mesh skärm, PTFE-stödskärmspackning, stödbas i rostfritt stål, 300 ml graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma, 1 L filterkolv, slanganslutning nr 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar unitSize
11758799 Ett stöd av rostfritt stål med 120 mesh skärm, PTFE-stödskärmspackning, stödbas i rostfritt stål, 300 ml graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma, 1 L filterkolv, slanganslutning nr 2 Varje
1 options
Produktkod. 11758799 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 419390
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
  • För filtrering av viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Kolvar har slanganslutning nr 2 för 0,25 tum. (6 mm) ID-slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakter Nr 8 propp
För användning med (utrustning) Filtreringsenhet (47 mm)
För användning med (applikation) För att filtrera viskösa eller proteinhaltiga lösningar, för att producera ett ultrarent filtrat
Inkluderar Ett stöd av rostfritt stål med 120 mesh skärm, PTFE-stödskärmspackning, stödbas i rostfritt stål, 300 ml graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma, 1 L filterkolv, slanganslutning nr 2
nr per ärende 1/Cs.
Typ Filtreringsenhet