Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm filtreringsenhet
Produktkod. 12441581 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Typ:
Glasbas för SS-stöd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
12441581 Glasbas för SS-stöd Varje
1 options
Produktkod. 12441581 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 419392
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
  • För filtrering av viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Kolvar har slanganslutning nr 2 för 0,25 tum. (6 mm) ID-slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
För användning med (utrustning) Filtreringsenhet (47 mm)
Material Glas
nr per ärende 1/Cs.
Standard konisk fog 40/35
Typ Glasbas för SS-stöd