Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tratt för 47 mm filtreringsenhet
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Innehåller
Endast tratt.
Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
- För filtrering av viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat
- Glaskomponenter tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- Kolvar har slanganslutning nr 2 för 0,25 tum. (6 mm) ID-slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | USP typ I, ASTM E 438 typ I, klass A |
| Diameterfilter (metriskt). | 47 mm |
| För användning med (utrustning) | Filtreringsenhet (47 mm) |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Produkttyp | Tratt |