Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tratt för 47 mm filtreringsenhet
Produktkod. 11571315 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11571315 300 mL Varje
10544672 1000 mL Varje
11728859 500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11571315 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 419350
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Endast tratt.
Ersättningstratt för 47 mm filtreringsenhet. Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering.
Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
  • För filtrering av viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att producera ultrarent filtrat
  • Glaskomponenter tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Kolvar har slanganslutning nr 2 för 0,25 tum. (6 mm) ID-slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material Glas
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E 438 typ I, klass A
För användning med (utrustning) Filtreringsenhet (47 mm)
Kvantitet 1 Ea.
Produkttyp Tratt