Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 4 ml polypropen Omni-Vial™ Scintillationsflaska
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Kan autoklaveras eller förbrännas
- Presslocks -- lättare att använda än skruvlock
Beställningsinfo
I två polypåsar med 500 flaskor, två polypåsar med 500 kapsyler per låda med 1000 stycken.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 0,51 tum |
| Färg | Natural |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| För användning med (applikation) | Designade för beta- och gammaräkning, men de kan också användas för RIA, vätskescintillationsräkning, provlagring, provräkning och kromatografi |
| Höjd (engelska) | 2,24 tum. |
| Förpackningstyp | Polybag |
| Volym (engelska) | 0,13 oz. |
| Visa mer |