Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ 50-positioners rack för 28,1 mm öppen ID
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Flaskställ kan staplas även med flaskor på plats. Kan enkelt rengöras i en automatisk tvättmaskin eller autoklaveras
- Tillverkad av polypropen
- Storleken på stället beror på flaskans överdiameter
- Lätta att rengöra och autoklaverbara
- Alfanumerisk indexering anges på rack
- Ställningarna är stadiga och staplingsbara, även när flaskorna är på plats
- Varje brunn har en öppning i botten för att underlätta dränering.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Flaskor |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 50 |
| Form | Vertikal |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Temperaturområde (metriskt). | 121 °C |
| Mått (L x B x H) | 33 x 17 x 3cm |
| Visa mer |