Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40 mm autosamplerflaskor, bekvämlighetspaket med lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Diameter: 8mm
- Höjd: 40mm
- Stoppare: Plugg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.0 mL |
| För användning med (applikation) | För problemfri drift i de flesta autosamplare |
| Höjd (engelska) | 1,57 tum. |
| Förslutningstyp | Plugg |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Stängningsstorlek | 8 mm |