Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40 mm autosamplerflaskor, utan lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0.7 mL
1 mL
Färg:
Klart
Naturlig
Material:
Borsilikatglas
Polypropen
Kvantitet:
1000 Pk.
500 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Diameter: 8mm
- Höjd: 40mm
- Stoppare: Plugg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 0.7 mL |
| Höjd (engelska) | 1,57 tum. |
| Inkluderar | Endast injektionsflaskor; Kepsar säljs separat. |
| Förslutningstyp | Plugg |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Stängningsstorlek | 8 mm |