Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ 90-positionsställ för 17,1 mm öppen ID
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Spara värdefullt labbutrymme med detta staplingsbara och autoklaverbara flaskställ
- Tillverkad av polypropen
- Storleken på stället beror på flaskans överdiameter
- Lätta att rengöra och autoklaverbara
- Alfanumerisk indexering anges på rack
- Ställningarna är stadiga och staplingsbara, även när flaskorna är på plats
- Varje brunn har en öppning i botten för att underlätta dränering.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Flaskor |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 90 |
| Form | Vertikal |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 50 Cryule 1 och 2 ml 12 mm dia. rundbottnade autosamplerflaskor med skruvlock eller 12 x 75 mm glasodlingsrör |
| Mått (L x B x H) | 13 x 6,6 x 1,25 tum. (33 x 17 x 3 cm) |
| Visa mer |