Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm filtreringsenheter och tillbehör
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterDescription
Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
- Kolvar har en slanganslutning nr 2 för 1/4 (6 mm) ID-slang
- Rekommenderas för allmän filtrering
- Innehåller en stödbas av frittat μglas med grov porositet (40-60 m), graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma och en silikonpropp nr. 8
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Analys av partikel- eller mikrobiologisk kontaminering |
| För användning med (utrustning) | 90 mm filtreringsaggregat |
| Inkluderar | 0,25 tum slang |
| nr per ärende | 1 fall |
| Produkttyp | Filtreringsflaska |
| Ytbeläggning | Ingen säkerhetsbeläggning |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |