Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm filtreringsenheter och tillbehör
Produktkod. p-106898 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Ytbeläggning:
Ingen säkerhetsbeläggning
Säkerhetsbeläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12417131
Brand: DWK Life Sciences 635245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av WHEATON 33 lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Designad för att hantera upp till 1000 ml vätska för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
  • Kolvar har en slanganslutning nr 2 för 1/4 (6 mm) ID-slang
  • Rekommenderas för allmän filtrering
  • Innehåller en stödbas av frittat μglas med grov porositet (40-60 m), graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma och en silikonpropp nr. 8
  • Säkerhetsbelagd utsida förhindrar splittring av kolven.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
För användning med (utrustning) 90 mm filtreringsenhet
Inkluderar 0,25 tum slang
nr per ärende 1 fall
Produkttyp Filtreringskolv
Ytbeläggning Säkerhetsbeläggning