Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000 ml filterkolv med 40/35 skarv
Produktkod. 11794329 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11794329 1000 mL Varje
12427131 1 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11794329 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 635525
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Rekommenderas för allmän filtrering
  • Erlenmeyer-style flask designed for vacuum filtration
  • Heavy-wall glass construction provides mechanical strength needed for vacuum filtration
  • 40/35 inner joint for secure funnel connection
  • Side arm is a #2 hose connection that accepts standard 0.25 in. (6 mm) I.D. tubing
  • 1000 mL capacity
  • Available with optional safety coating for added protection
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Analys av partikel- eller mikrobiologisk kontaminering
För användning med (utrustning) 90 mm filtreringsaggregat
Inkluderar 0,25 tum slang
Produkttyp Filtreringsflaska
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun stil Joint
Sterilitet Non-sterile
Bottenform Flat
Ytbehandling Non-treated