Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000 ml filterkolv med 40/35 skarv
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Material | Borosilicate Glass |
| För användning med (applikation) | Analysis of particulate or microbiological contamination |
| För användning med (utrustning) | 90 mm filtration assembly |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| Produkttyp | Safety Coated Filtering Flask |