Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000 ml filterkolv med 40/35 skarv
Produktkod. p-106906 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11794329
Brand: DWK Life Sciences 635525
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för allmän filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
För användning med (utrustning) 90 mm filtreringsenhet
Inkluderar 0,25 tum slang
Produkttyp Filtreringskolv