Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ 96-positions polypropenflaskor för 8 mm kromatografiflaskor
Produktkod. 10205312 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Positioner:
96
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Positioner unitSize
10205312 96 Paket med 5
1 options
Produktkod. 10205312 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 985750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan enkelt rengöras i en automatisk tvättmaskin eller autoklaveras
Wheaton™ 96-positions polypropenflaskor för 8 mm kromatografiflaskor
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
  • Öppna brunnsbotten för att underlätta dränering
  • Alfanumerisk indexering
  • Staplingsbar
  • Brunnsdia.: 9,5 mm
  • Lx Wx H: 18,5x 12.5x 2,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Positioner 96
För användning med (utrustning) 8 mm kromatografiflaskor
Mått (L x B x H) 7,28 x 5 x 0,86 tum. (18,5 x 12,5 x 2,2 cm)
Längd (metrisk) 18.5 cm
Längd (engelska) 7,28 tum
Bredd (engelska) 5 tum
Höjd (engelska) 0,86 tum.
Diameter (metrisk) Well 0.95 cm
Produkttyp Flaskställ
Höjd (metrisk) 2.2 cm
Array 5 x 10
Bredd (metrisk) 12.5 cm