Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC genomskinliga glasflaska Convenience Packs
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av klart borosilikatglas av typ I
- 12 x 32 mm skruvlock med 9 mm ABC skruvlock
- Finns med och utan skrivlapp
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,47 tum. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Septum | Blå PTFE, vit silikon |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |